Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Triméthylsilyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie en phase gazeuse

Fournisseur: TCI
Danger

A5605-5ML
TCIAA5605-5MLEA 33 EUR InStock
TCIAA5605-5ML
1-(Triméthylsilyl)imidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour la chromatographie en phase gazeuse
1-(Triméthylsilyl)imidazole


Formule: C₆H₁₂N₂Si
Point d'ébullition: 209 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 5°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005280
Numéro CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21631e5da354075380a869961cc297621850a51c&vid=09194a401bfcd2033e6231115e4fbbb3a4c7c55b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent Glucose
High boiling impurity of Silylation agent No impurity higher than Isopropyl myristate (50 ppm) after 5 min + hold up time

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité