Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dipropylammonium acetate ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS

Fournisseur: TCI
Synonyms: IPC-DPAA

A5703-10ML
TCIAA5703-10MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAA5703-10ML
Dipropylammonium acetate ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Dipropylammonium acetate


Formule: C₈H₁₉NO₂
MW: 161,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093617
Numéro CAS: 114389-69-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd46578514007e4ee519c7958ede5fa726228581&vid=8ac34cef2f956495dba84a63035436596764cdd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (230nm) max. 1.80
Absorbance (254nm) max. 0.10
Absorbance (270nm) max. 0.050

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité