Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide trifluoroacétique ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TFA

A5711-10ML
TCIAA5711-10MLEA 22 EUR InStock
TCIAA5711-10ML
Acide trifluoroacétique ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Acide trifluoroacétique


Formule: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004169
Numéro CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09681
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e78a3b443b0f34f53796be32db5dffacf0ddd48&vid=4bf155db2c55de5831777fa7f02c44508ea1bc06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (240nm) max. 1.00
Absorbance (254nm) max. 0.15
Absorbance (280nm) max. 0.05

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité