Nonafluorovaleric acid ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Nonafluoropentanoic Acid, IPC-PFFA-5, Perfluoropentanoic Acid, Perfluorovaleric Acid
A5714-10ML
TCIAA5714-10MLEA 88 EUR InStock
TCIAA5714-10ML
Nonafluorovaleric acid ∼0.5 mol/L dans l'eau pour la chromatographie de paires d'ions, pour LC-MS
Nonafluorovaleric acid
Formule: C₅HF₉O₂
MW: 264,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040211
Numéro CAS: 2706-90-3
EINECS: 220-300-7
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 0.50 to 0.55 mol/L
Absorbance (270nm) max. 0.300
Absorbance (300nm) max. 0.100
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité