Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzaldéhyde-azine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Di(benzylidene)hydrazine

B0006-25G
TCIAB0006-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB0006-25G
Benzaldéhyde-azine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Benzaldéhyde-azine


Formule: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016876
Numéro CAS: 588-68-1
EINECS: 209-627-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e14175ed15d7ba144e7408b4c67fef5b814d4e9a&vid=e14175ed15d7ba144e7408b4c67fef5b814d4e9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité