Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Benzylidenebarbituric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Benzylidenepyrimidine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, Benzalbarbituric acid

B0007-5G
TCIAB0007-5GEA 141 EUR InStock
TCIAB0007-5G
5-Benzylidenebarbituric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Benzylidenebarbituric acid


Formule: C₁₁H₈N₂O₃
MW: 216,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059761
Numéro CAS: 27402-47-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité