Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

B0008-25G
TCIAB0008-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAB0008-25G
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Disodium-4-formylbenzene-1,3-disulphonate


Formule: C₇H₆O₇S₂
Numéro MDL: MFCD00043913
Numéro CAS: 33513-44-9
EINECS: 251-551-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité