Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzal-4-nitrophenylhydrazone

B0009-25G
TCIAB0009-25GEA 257 EUR InStock
TCIAB0009-25G
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC)
Benzaldehyde-4-nitrophenylhydrazone


Formule: C₁₃H₁₁N₃O₂
MW: 241,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024596
Numéro CAS: 3078-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité