Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzaldehyde phenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzylidene-2-phenylhydrazine

B0014-25G
TCIAB0014-25GEA 103 EUR InStock
TCIAB0014-25G
Benzaldehyde phenylhydrazone ≥98.0% (par HPLC)
Benzaldehyde phenylhydrazone


Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051318
Numéro CAS: 588-64-7
EINECS: 209-625-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité