Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzamidoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N'-Hydroxybenzimidamide, Benzamide oxime

B0015-25G
TCIAB0015-25GEA 196 EUR InStock
TCIAB0015-25G
Benzamidoxime ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benzamidoxime


Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00031485
Numéro CAS: 613-92-3
EINECS: 210-361-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76336b6eab06f3bcb4470054737aab412df48abf&vid=76336b6eab06f3bcb4470054737aab412df48abf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité