Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzène ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie

Fournisseur: TCI
Danger

B0020-500ML
TCIAB0020-500MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAB0020-500ML
Benzène ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Benzène


Formule: C₆H₆
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: 5.5 °C
Densité: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -10°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003009
Numéro CAS: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
ONU: 1114
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119447106-44
Merck Index: 14,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a58e38cc9cf791fa9f2d60eb53f47d99bb30aa8&vid=7a5ce1abffdadc97a2a1002e95ef4d422a1a094f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (280nm) max. 0.700
Absorbance (290nm) max. 0.300
Absorbance (300nm) max. 0.150

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité