Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenazopyridine hydrochloride, 3-Phenylazo-2,6-diaminopyridine hydrochloride

B0022-25G
TCIAB0022-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAB0022-25G
3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(Phenyldiazenyl)pyridine-2,6-diamine hydrochloride


Formule: C11H12ClN5
MW: 249,70 g/mol
Point de fusion: 238°C
Numéro MDL: MFCD00035347
Numéro CAS: 136-40-3
EINECS: 205-243-8
Merck Index: 14,07210
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité