Benactyzine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Diethylamino)ethyl Benzilate Hydrochloride, Benzilic Acid 2-(Diethylamino)ethyl Ester Hydrochloride
B0053-5G
TCIAB0053-5GEA 116 EUR InStock
TCIAB0053-5G
Benactyzine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Benactyzine hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₅NO₃
MW: 363,88 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012624
Numéro CAS: 57-37-4
EINECS: 200-324-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01029
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité