Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorophenyl benzoate ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B0063-25G
TCIAB0063-25GEA 130 EUR InStock
TCIAB0063-25G
4-Chlorophenyl benzoate ≥99.0% (par GC)
4-Chlorophenyl benzoate


Formule: C₁₃H₉ClO₂
Numéro MDL: MFCD00040854
Numéro CAS: 2005-08-5
EINECS: 217-910-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité