2-Bromoéthyle benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0065-25ML
TCIAB0065-25MLEA 272 EUR InStock
TCIAB0065-25ML
2-Bromoéthyle benzoate ≥98.0% (par GC)
2-Bromoéthyle benzoate
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 285°C
Numéro MDL: MFCD00059462
Numéro CAS: 939-54-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité