Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzoate d'isopropyle ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B0073-25ML
TCIAB0073-25MLEA 67.1 EUR InStock
TCIAB0073-25ML
Benzoate d'isopropyle ≥99.0% (par GC)
Benzoate d'isopropyle


Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: –26°C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00048289
Numéro CAS: 939-48-0
EINECS: 213-361-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=246a409bc7b3c5ae1962b6364ace195c0630e5d9&vid=246a409bc7b3c5ae1962b6364ace195c0630e5d9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité