Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzophenone-2,4'-dicarboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

B0084-25G
TCIAB0084-25GEA 116 EUR InStock
TCIAB0084-25G
Benzophenone-2,4'-dicarboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzophenone-2,4'-dicarboxylic acid monohydrate


Formule: C₁₅H₁₀O₅·1H₂O
MW: 288,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038016
Numéro CAS: 85-58-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7253d0d13cc57915e609348e5377377f205a501&vid=c7253d0d13cc57915e609348e5377377f205a501&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Methanol almost transparency
Water 5.6 to 6.6 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité