Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzo[f]quinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: beta-Naphthoquinoline, 5,6-Benzoquinoline, 1-Azaphenanthrene

B0087-1G
TCIAB0087-1GEA 163 EUR InStock
TCIAB0087-1G
Benzo[f]quinoline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzo[f]quinoline


Formule: C₁₃H₉N
MW: 179,22 g/mol
Point d'ébullition: 350°C
Numéro MDL: MFCD00022235
Numéro CAS: 85-02-9
EINECS: 201-582-0
Merck Index: 14,01105
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in dilute H2SO4 almost transparency
Solubility in EtOH almost transparency
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité