1,4-Benzoquinone dioxime ≥95.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B0090-25G
TCIAB0090-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0090-25G
1,4-Benzoquinone dioxime ≥95.0% (sur base azote total)
1,4-Benzoquinone dioxime
Formule: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063636
Numéro CAS: 105-11-3
EINECS: 203-271-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité