Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzoxazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B0095-25G
TCIAB0095-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAB0095-25G
Benzoxazole ≥98.0% (par GC)
Benzoxazole


Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 183°C
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Numéro MDL: MFCD00005765
Numéro CAS: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité