Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-N-Benzoyl-L-argininamide hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Nardis Reagent, Bz-Arg-NH2 HCl, BAA, N-α-Benzoyl-L-argininamide hydrochloride monohydrate

B0102-1G
TCIAB0102-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0102-1G
α-N-Benzoyl-L-argininamide hydrochloride monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
α-N-Benzoyl-L-argininamide hydrochloride monohydrate


Formule: C₁₃H₁₉N₅O₂·HCl·H₂O
MW: 313,79 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00035003
Numéro CAS: 4299-03-0
EINECS: 224-307-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0eed54d0bcb64a53cfd8c608c1095c3a1f4c9d9d&vid=ff7892fd1db49adff86ba8dd9493040d47b8770f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +5.5 to +7.5 deg (C=4, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité