Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-benzoylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B0103-25G
TCIAB0103-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0103-25G
Acide 2-benzoylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-benzoylbenzoïque


Formule: C₁₄H₁₀O₃
Point d'ébullition: 436 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128 °C
Numéro MDL: MFCD00002472
Numéro CAS: 85-52-9
EINECS: 201-612-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83f1701891e9e479fe3516ae677165b7e003d340&vid=83f1701891e9e479fe3516ae677165b7e003d340&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité