Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzoylcholine bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Benzoyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium bromide

B0106-25G
TCIAB0106-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB0106-25G
Benzoylcholine bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzoylcholine bromide


Formule: C₁₂H₁₈BrNO₂
MW: 288,19 g/mol
Point de fusion: 218°C
Numéro MDL: MFCD00059969
Numéro CAS: 24943-60-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité