Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de benzoylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Benzoyloxyethyl)trimethylammonium iodide

B0108-25G
TCIAB0108-25GEA 134 EUR InStock
TCIAB0108-25G
Iodure de benzoylcholine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de benzoylcholine


Formule: C₆H₅C(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
MW: 335,18 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00038726
Numéro CAS: 17518-43-3
EINECS: 241-517-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86be01b9036125812d3dcd72c344210a9b0d09c7&vid=86be01b9036125812d3dcd72c344210a9b0d09c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité