Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pourpre de bromocresol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH

Fournisseur: TCI

B0115-500ML
TCIAB0115-500MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAB0115-500ML
Pourpre de bromocresol 0,04% dans l'eau pour détermination du pH
Pourpre de bromocresol


Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 14,01387
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a10471c7e8077b8142523a89f3f9c9c460406fb9&vid=d5b005622bc3336c64f5c623f70105348dc76c51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Red clear liquid
Transition interval (pH) (yellow)5.2 to 6.8 (lavender)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité