Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Butoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B0126-25ML
TCIAB0126-25MLEA 117 EUR InStock
TCIAB0126-25ML
4-Butoxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-Butoxybenzaldéhyde


Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Densité: 1,0285 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003389
Numéro CAS: 5736-88-9
EINECS: 227-247-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a69dd31eecfbbce5bd5ad34bfb3acc4c1d397a4&vid=1a69dd31eecfbbce5bd5ad34bfb3acc4c1d397a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité