Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulfure de benzyle et de phényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzyl(phenyl)sulphane

B0127-10G
TCIAB0127-10GEA 44 EUR InStock
TCIAB0127-10G
Sulfure de benzyle et de phényle ≥98.0% (par GC)
Sulfure de benzyle et de phényle


Formule: C₁₃H₁₂S
MW: 200,3 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: 40…44 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003066
Numéro CAS: 831-91-4
EINECS: 212-612-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc2e282c2a317a5308ecd41c31f565d76897364d&vid=bc2e282c2a317a5308ecd41c31f565d76897364d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité