Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzoyl-DL-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B0135-25G
TCIAB0135-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB0135-25G
Benzoyl-DL-alanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzoyl-DL-alanine


Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Numéro MDL: MFCD00020393
Numéro CAS: 1205-02-3
EINECS: 214-879-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité