Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

α-Bromo-p-xylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-p-xylene, 4-Methylbenzyl bromide, 4-(Bromomethyl)toluene

B0138-25G
TCIAB0138-25GEA 128 EUR InStock
TCIAB0138-25G
α-Bromo-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-p-xylène


Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38 °C
Densité: 1,324 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000181
Numéro CAS: 104-81-4
EINECS: 203-240-6
ONU: 3417
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10090
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e66c5eea122d57185ee579c0cf3316dd9bd1cf90&vid=e66c5eea122d57185ee579c0cf3316dd9bd1cf90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité