Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl benzoylmalonate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzoylmalonic Acid Diethyl Ester

B0209-25G
TCIAB0209-25GEA 147 EUR InStock
TCIAB0209-25G
Diethyl benzoylmalonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl benzoylmalonate


Formule: C₁₄H₁₆O₅
MW: 264,28 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00059381
Numéro CAS: 1087-97-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=166cb5c240ec36979ff4833a694d5037c1891d18&vid=166cb5c240ec36979ff4833a694d5037c1891d18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité