N-Hydroxysuccinimide ≥98.0% (par GC, analyse par titration) agent de couplage pour la synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
B0249-25G
TCIAB0249-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB0249-25G
N-Hydroxysuccinimide ≥98.0% (par GC, analyse par titration) agent de couplage pour la synthèse peptidique
N-Hydroxysuccinimide
Formule: C₄H₅NO₃
MW: 115,09 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005516
Numéro CAS: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18f158051137d95734d47f7ef4e30c3686387bab&vid=a3c68ad3a3e8b4e7cdbe36d20489c5fb86ab77bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Dioxane lmost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité