Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Methoxy-2-hydroxybenzylidene)-4-butylaniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Hydroxy-p-anisal)-4-butylaniline, N-(2-Hydroxy-p-anisylidene)-4-butylaniline

B0250-1G
TCIAB0250-1GEA 223 EUR InStock
TCIAB0250-1G
N-(4-Methoxy-2-hydroxybenzylidene)-4-butylaniline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(4-Methoxy-2-hydroxybenzylidene)-4-butylaniline


Formule: C₁₈H₂₁NO₂
MW: 283,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059253
Numéro CAS: 30633-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 42.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité