Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-{(E)-[4-(Pentyloxy)benzylidène]amino}benzonitrile ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[[4-(Amyloxy)benzylidene]amino]benzonitrile, 4-[[4-(Pentyloxy)benzylidene]amino]benzonitrile, 4'-(Pentyloxy)benzylidene-4-cyanoaniline

B0253-1G
TCIAB0253-1GEA 185 EUR InStock
TCIAB0253-1G
4-{(E)-[4-(Pentyloxy)benzylidène]amino}benzonitrile ≥97.0% (par HPLC)
4'-(Amyloxy)benzylidene-4-cyanoaniline


Formule: C₁₉H₂₀N₂O
MW: 292,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059588
Numéro CAS: 37075-25-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Mesomorphic range 59.0 to 94.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité