Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Butyl-4-[(4-Methoxybenzylidene)amino]cinnamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B0255-1G
TCIAB0255-1GEA 186 EUR InStock
TCIAB0255-1G
Butyl-4-[(4-Methoxybenzylidene)amino]cinnamate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Butyl-4-[(4-Methoxybenzylidene)amino]cinnamate


Formule: C₂₁H₂₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00059871
Numéro CAS: 16833-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité