Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzylidene-2-naphthylamine ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

B0261-25G
TCIAB0261-25GEA 137 EUR InStock
TCIAB0261-25G
Benzylidene-2-naphthylamine ≥98.0% (sur base azote total)
Benzylidene-2-naphthylamine


Formule: C₁₇H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00059551
Numéro CAS: 891-32-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
Solubility in hot EtOH very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité