Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nonyl chloroformate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

B0262-25ML
TCIAB0262-25MLEA 120 EUR InStock
TCIAB0262-25ML
Nonyl chloroformate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Nonyl chloroformate


Formule: C₁₀H₁₉ClO₂
Numéro MDL: MFCD00059485
Numéro CAS: 57045-82-6
ONU: 3277
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité