(E)-1-[(Z)-[(3-Méthylphényl)hydrazono](phényl)méthyl]-2-phényldiazène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: m-Tolyltetrazolium Red Formazan
B0283-100MG
TCIAB0283-100MGEA 58.3 EUR InStock
TCIAB0283-100MG
(E)-1-[(Z)-[(3-Méthylphényl)hydrazono](phényl)méthyl]-2-phényldiazène ≥98.0% (par HPLC)
(E)-1-[(Z)-[(3-Méthylphényl)hydrazono](phényl)méthyl]-2-phényldiazène
Formule: C₂₀H₁₈N₄
MW: 314,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059314
Numéro CAS: 71274-65-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité