Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diphenyl-5-carboxytetrazolium chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B0295-100MG
TCIAB0295-100MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAB0295-100MG
2,3-Diphenyl-5-carboxytetrazolium chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Diphenyl-5-carboxytetrazolium chloride


Formule: C₁₄H₁₁ClN₄O₂
Numéro MDL: MFCD00060087
Numéro CAS: 2118-40-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité