Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzoyl-DL-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Benzamido-3-phenylpropanoic acid, Bz-DL-Phe-OH

B0302-10G
TCIAB0302-10GEA 208 EUR InStock
TCIAB0302-10G
Benzoyl-DL-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Benzoyl-DL-phenylalanine


Formule: C₁₆H₁₅NO₃
MW: 269,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037252
Numéro CAS: 2901-76-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité