Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phényl-4-pyridylcétone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyl 4-pyridyl ketone

B0306-25G
TCIAB0306-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB0306-25G
Phényl-4-pyridylcétone ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Phényl-4-pyridylcétone


Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 75 °C
Numéro MDL: MFCD00006430
Numéro CAS: 14548-46-0
EINECS: 238-586-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2afbbeef852ca70d652d962130ba4cb5124d2ad3&vid=2afbbeef852ca70d652d962130ba4cb5124d2ad3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 70.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité