Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phényl-2-thiénylcétone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B0308-25G
TCIAB0308-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB0308-25G
Phényl-2-thiénylcétone ≥98.0% (par GC)
Phényl-2-thiénylcétone


Formule: C₁₁H₈OS
Point d'ébullition: 300°C
Numéro MDL: MFCD00022495
Numéro CAS: 135-00-2
EINECS: 205-169-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00369eecd38ee3fc2b61eb066a36bbb80cad829f&vid=00369eecd38ee3fc2b61eb066a36bbb80cad829f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité