3-(4-Nitrophenyl)-5-methyl-2-phenyltetrazolium chloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Phenyl-3-(4-nitrophenyl)-5-methyltetrazolium Chloride
B0311-100MG
TCIAB0311-100MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAB0311-100MG
3-(4-Nitrophenyl)-5-methyl-2-phenyltetrazolium chloride ≥98.0% (par HPLC)
3-(4-Nitrophenyl)-5-methyl-2-phenyltetrazolium chloride
Formule: C₁₄H₁₂ClN₅O₂
MW: 317,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060011
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e502432d985d65272e6080f80693526d42e7acd&vid=ff5c86624fa50c0a15cc67cea0b3a284ccecd86b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité