Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-phenylformazan ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Phenyl-1-(4-nitrophenyl)-3-methylformazan

B0312-100MG
TCIAB0312-100MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAB0312-100MG
1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-phenylformazan ≥98.0% (par HPLC)
1-(4-Nitrophenyl)-3-methyl-5-phenylformazan


Formule: C₁₄H₁₃N₅O₂
MW: 283,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059829
Numéro CAS: 68420-26-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 94.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité