Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5-Éthyl-2,3-diphényl-2,3-dihydro-1H-tétrazol-1-ium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B0319-100MG
TCIAB0319-100MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAB0319-100MG
5-Éthyl-2,3-diphényl-2,3-dihydro-1H-tétrazol-1-ium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Éthyl-2,3-diphényl-2,3-dihydro-1H-tétrazol-1-ium chlorure


Formule: C₁₅H₁₅ClN₄
MW: 286,76 g/mol
Point de fusion: 243°C
Numéro MDL: MFCD00060026
Numéro CAS: 66138-05-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité