Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Diphenyl-5-(4-chlorophenyl)tetrazolium chloride ≥92.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B0329-100MG
TCIAB0329-100MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAB0329-100MG
2,3-Diphenyl-5-(4-chlorophenyl)tetrazolium chloride ≥92.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Diphenyl-5-(4-chlorophenyl)tetrazolium chloride


Formule: C₁₉H₁₄Cl₂N₄
Point de fusion: 255°C
Numéro MDL: MFCD00060031
Numéro CAS: 10557-51-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (Nonaqueous Titration) min. 92.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité