Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(2-Benzothiazolyl)-3,5-diphenyltetrazolium bromide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

B0333-100MG
TCIAB0333-100MGEA 66 EUR InStock
TCIAB0333-100MG
2-(2-Benzothiazolyl)-3,5-diphenyltetrazolium bromide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2-(2-Benzothiazolyl)-3,5-diphenyltetrazolium bromide


Formule: C₂₀H₁₄BrN₅S
Numéro MDL: MFCD00135111
Numéro CAS: 55699-64-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Bromination Method) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité