Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Diphenyl-3-(p-tolyl)formazan ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B0338-100MG
TCIAB0338-100MGEA 67.1 EUR InStock
TCIAB0338-100MG
1,5-Diphenyl-3-(p-tolyl)formazan ≥95.0% (par HPLC)
1,5-Diphenyl-3-(p-tolyl)formazan


Formule: C₂₀H₁₈N₄
MW: 314,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059675
Numéro CAS: 1622-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 167.0 to 175.0 deg-C
Molar extinction coefficient min. 12000 (acetonitrile, 484.0 to 488.0nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité