2,3-Diphenyl-5-(4-methoxyphenyl)tetrazolium chloride ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B0339-100MG
TCIAB0339-100MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAB0339-100MG
2,3-Diphenyl-5-(4-methoxyphenyl)tetrazolium chloride ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Diphenyl-5-(4-methoxyphenyl)tetrazolium chloride
Formule: C₂₀H₁₇ClN₄O
Numéro MDL: MFCD00060032
Numéro CAS: 10560-45-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 80.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité