Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Di-(p-tolyl)-5-phenyltetrazolium chloride ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B0345-100MG
TCIAB0345-100MGEA 74.8 EUR InStock
TCIAB0345-100MG
2,3-Di-(p-tolyl)-5-phenyltetrazolium chloride ≥98.0% (par HPLC)
2,3-Di-(p-tolyl)-5-phenyltetrazolium chloride


Formule: C₂₁H₁₉ClN₄
Numéro MDL: MFCD00060002
Numéro CAS: 104497-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité