Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromoeicosane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Eicosyl bromide

B0391-25G
TCIAB0391-25GEA 120 EUR InStock
TCIAB0391-25G
1-Bromoeicosane ≥95.0% (par GC)
1-Bromoeicosane


Formule: BrH₂C(CH₂)₁₈CH₃
MW: 361,45 g/mol
Point d'ébullition: 386°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013542
Numéro CAS: 4276-49-7
EINECS: 224-277-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cecb0d7aebac724bad1a2df3f445ae35387518fc&vid=cecb0d7aebac724bad1a2df3f445ae35387518fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité